Print…
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: HPMDA, 1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic Dianhydride
C2419-25G C2419-5G
TCIAC2419-25GEA 190 EUR
TCIAC2419-25G TCIAC2419-5G
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₁₀H₈O₆
Ponto de Fusão: 240°C
Número MDL : MFCD13704912
Número CAS: 2754-41-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Anilin Method) min. 98.0 %