Print…
8-Aminocaprylic acid 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: ω-Aminooctoic acid, 8-Aminooctanoic acid, ω-Aminocaprylic acid, ω-Aminooctanoic acid, 8-Aminooctoic acid
226830010 226830050
ACRO226830010EA 44.7 EUR
ACRO226830010 ACRO226830050
8-Aminocaprylic acid 99+%
8-Aminocaprylic acid
Fórmula: C₈H₁₇NO₂
Ponto de ebulição: 289 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 194…196 °C
Densidade: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008245
Número CAS: 1002-57-9
EINECS: 213-687-9
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %