Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](N,N-dimethyl-3,5-dimethoxybenzylamine)palladium(II)] ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
C2406-1G
C2406-200MG
TCIAC2406-1GEA
173
EUR
TCIAC2406-1G
TCIAC2406-200MG
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](N,N-dimethyl-3,5-dimethoxybenzylamine)palladium(II)] ≥98.0% (por análise titulométrica)
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](N,N-dimethyl-3,5-dimethoxybenzylamine)palladium(II)]
This product is unavailable in the U.S.
Fórmula:
C₃₈H₅₂ClN₃O₂Pd |
Número CAS:
1093348-08-3 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |