Print…
6-Chloro-2-benzoxazolinone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 6-Chlorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one, 6-Chloro-2-hydroxybenzoxazole, 6-Chloro-2-benzoxazolone
C2378-25G C2378-5G
TCIAC2378-25GEA 165 EUR
TCIAC2378-25G TCIAC2378-5G
6-Chloro-2-benzoxazolinone ≥98.0% (por GC)
6-Chloro-2-benzoxazolinone
Fórmula: C₇H₄ClNO₂
Número MDL : MFCD00463914
Número CAS: 19932-84-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C