Print…
Citalopram hydrobromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrobromide
C2370-1G C2370-5G
TCIAC2370-1GEA 80 EUR
TCIAC2370-1G TCIAC2370-5G
Citalopram hydrobromide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Citalopram hydrobromide
Fórmula: C₂₀H₂₁FN₂O
Número MDL : MFCD02101306
Número CAS: 59729-32-7
EINECS: 261-890-6
Merck Index: 14,02318
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %