Print…
Chloro[(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)(N,N-dimethylbenzylamine)palladium(II)] ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
C2347-1G C2347-200MG C2347-5G
TCIAC2347-1GEA 164 EUR
TCIAC2347-1G TCIAC2347-200MG TCIAC2347-5G
Chloro[(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)(N,N-dimethylbenzylamine)palladium(II)] ≥98.0% (por análise titulométrica)
Chloro[(1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene)(N,N-dimethylbenzylamine)palladium(II)]
This product is unavailable in the U.S.
Fórmula: C₃₀H₃₆ClN₃Pd
Número CAS: 1058661-78-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Chelometric back titration) min. 98.0 %