Print…
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2339-1G C2339-5G
TCIAC2339-1GEA 26 EUR
TCIAC2339-1G TCIAC2339-5G
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
5-Chloro-2-hydroxynicotinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₃
Ponto de Fusão: 262°C
Número MDL : MFCD00204158
Número CAS: 38076-80-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %