Print…
7-Chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 7-Chloro-6-nitroquinazolin-4(3H)-one, 7-Chloro-6-nitro-4(3H)-quinazolinone, 7-Chloro-6-nitro-4-quinazolinol, 7-Chloro-6-nitro-4-quinazolinone
C2332-5G C2332-25G
TCIAC2332-5GEA 54 EUR
TCIAC2332-5G TCIAC2332-25G
7-Chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline ≥98.0% (por análise titulométrica)
7-Chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline
Fórmula: C₈H₄ClN₃O₃
Ponto de Fusão: 303°C
Número MDL : MFCD09388771
Número CAS: 53449-14-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1edfde80af6a6283ec9f3deaea120ec9674e5ac3&vid=1edfde80af6a6283ec9f3deaea120ec9674e5ac3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %