Print…
3-Chloropyridine N-Oxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2329-1G C2329-5G
TCIAC2329-1GEA 79 EUR
TCIAC2329-1G TCIAC2329-5G
3-Chloropyridine N-Oxide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chloropyridine N-Oxide
Fórmula: C₅H₄ClNO
Ponto de ebulição: 89°C
Número MDL : MFCD00128857
Número CAS: 1851-22-5
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C