cis-1,3-Cyclohexanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
cis-1,3-Dihydroxycyclohexane
C2322-1G
C2322-5G
TCIAC2322-1GEA
586
EUR
TCIAC2322-1G
TCIAC2322-5G
cis-1,3-Cyclohexanediol ≥98.0% (por GC)
cis-1,3-Cyclohexanediol
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 125°C |
Número CAS:
823-18-7 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 81.0 to 85.0 deg-C |