Print…
trans-1,4-Cyclohexanediol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans-Cyclohexane-1,4-diol, trans-1,4-Dihydroxycyclohexane
C2320-1G C2320-5G
TCIAC2320-1GEA 94 EUR
TCIAC2320-1G TCIAC2320-5G
trans-1,4-Cyclohexanediol ≥97.0% (por GC)
trans-1,4-Cyclohexanediol
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Número MDL : MFCD00063612
Número CAS: 6995-79-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0919bc9d10a52895828a90093ac860dd9cefec37&vid=0919bc9d10a52895828a90093ac860dd9cefec37&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C