Print…
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C2318-1G C2318-5G
TCIAC2318-1GEA 46 EUR
TCIAC2318-1G TCIAC2318-5G
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol ≥97.0% (por GC)
cis-1,2-Cyclohexanedimethanol
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 112°C
Número MDL : MFCD00062987
Número CAS: 15753-50-1
EINECS: 239-843-6
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 38.0 to 43.0 deg-C