Print…
Cetirizine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cetirizine 2HCl, 2-(2-(4-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)acetic acid dihydrochloride
C2316-25G C2316-5G
TCIAC2316-25GEA 322 EUR
TCIAC2316-25G TCIAC2316-5G
Cetirizine dihydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cetirizine dihydrochloride
Fórmula: C₂₁H₂₅ClN₂O₃
Ponto de Fusão: 225°C
Número MDL : MFCD00941428
Número CAS: 83881-52-1
Merck Index: 14,02022
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %