Print…
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Chloro[1,3-bis(2,6-di-i-propylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I), [1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper chloride
C2304-1G C2304-200MG
TCIAC2304-1GEA 114 EUR
TCIAC2304-1G TCIAC2304-200MG
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
Fórmula: C₂₇H₃₆ClCuN₂
Peso Molecular: 487.60 g/mol
Número MDL : MFCD09264276
Número CAS: 578743-87-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %