7-Aminoenanthic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H27519.03
H27519.06
H27519.03EA
137
EUR
H27519.03
H27519.06
7-Aminoenanthic acid 98%
7-Aminoenanthic acid
Purity: 98%
CAS No.: 929-17-9
Molecular Formula: H2N(CH2)6CO2H
Formula Weight: 145.19
Melting Point: 194-196°
Beilstein Reference: 906887
Fórmula:
C₇H₁₅NO₂ Ponto de Fusão: 194…196 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008242 Número CAS: 929-17-9 EINECS: 213-197-5 |