Print…
Chloroquine diphosphate salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N4-(7-Chloroquinolin-4-yl)-N1,N1-diethylpentane-1,4-diamine bis(phosphate), N4-(7-Chloro-4-quinolyl)-N1,N1-diethyl-1,4-pentanediamine Diphosphate, 7-Chloro-4-[4-(diethylamino)-1-methylbutylamino]quinoline Diphosphate, Chloroquine phosphate
C2301-25G C2301-500G C2301-100G
TCIAC2301-25GEA 43 EUR
TCIAC2301-25G TCIAC2301-500G TCIAC2301-100G
Chloroquine diphosphate salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Chloroquine diphosphate salt
Fórmula: C₁₈H₂₆ClN₃
Ponto de Fusão: 199°C
Número MDL : MFCD00069852
Número CAS: 50-63-5
EINECS: 200-055-2
Merck Index: 14,02163
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %