Print…
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2289-1G C2289-5G
TCIAC2289-1GEA 26 EUR
TCIAC2289-1G TCIAC2289-5G
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₆ClNO
Número MDL : MFCD00130079
Número CAS: 73568-25-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C