Print…
(1ɑ,3ɑ,5ɑ)-1,3,5-Cyclohexanetriol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (1α,3α,5α)-1,3,5-Cyclohexanetriol, cis,cis-1,3,5-Trihydroxycyclohexane, cis-Phloroglucitol
C2275-5G C2275-25G
TCIAC2275-5GEA 191 EUR
TCIAC2275-5G TCIAC2275-25G
(1ɑ,3ɑ,5ɑ)-1,3,5-Cyclohexanetriol ≥98.0% (por GC)
(1alpha,3alpha,5alpha)-1,3,5-Cyclohexanetriol
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Número MDL : MFCD00043062
Número CAS: 50409-12-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C