Print…
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2272-25G C2272-5G
TCIAC2272-25GEA 139 EUR
TCIAC2272-25G TCIAC2272-5G
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
Fórmula: C₄H₈ClNO₂
Ponto de ebulição: 95°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134232
Número CAS: 67442-07-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C