Print…
(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (R)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, (R)-(+)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
C2265-25G C2265-5G
TCIAC2265-25GEA 178 EUR
TCIAC2265-25G TCIAC2265-5G
(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane ≥98.0% (por GC)
(R)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Fórmula: C₆H₁₁ClO₂
Peso Molecular: 150.60 g/mol
Ponto de ebulição: 63°C
Ponto de Inflamação: 51°C
Número MDL : MFCD00273371
Número CAS: 57044-24-3
UN: 1992
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dc789532361523efbcfcbb814e9e288c57eb8f3&vid=9dc789532361523efbcfcbb814e9e288c57eb8f3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +40.0 to +48.0 deg (neat)