Print…
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cyclobuta[1,2-c:3,4-c']difuran-1,3,4,6(3aH,3bH,6aH,6bH)-tetraone
C2262-1G C2262-5G
TCIAC2262-1GEA 41 EUR
TCIAC2262-1G TCIAC2262-5G
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
Fórmula: C₈H₄O₆
Ponto de Fusão: 285°C
Número MDL : MFCD00004944
Número CAS: 4415-87-6
EINECS: 224-577-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Anilide Method) min. 98.0 %