Print…
Clindamycin phosphate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2257-25G C2257-5G
TCIAC2257-25GEA 150 EUR
TCIAC2257-25G TCIAC2257-5G
Clindamycin phosphate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Clindamycin phosphate
Fórmula: C₁₈H₃₄ClN₂O₈PS
Ponto de Fusão: 114°C
Número MDL : MFCD07793328
Número CAS: 24729-96-2
EINECS: 246-433-0
Merck Index: 14,02356
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +115.0 to +130.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 6.0 %