Print…
Clindamycin hydrochloride monohydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
C2256-25G C2256-5G
TCIAC2256-25GEA 206 EUR
TCIAC2256-25G TCIAC2256-5G
Clindamycin hydrochloride monohydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Clindamycin hydrochloride monohydrate
Fórmula: C₁₈H₃₃ClN₂O₅S
Ponto de Fusão: 143°C
Número MDL : MFCD06411091
Número CAS: 58207-19-5
Merck Index: 14,02356
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +140 to +147 deg (C=2, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 6.0 %