Print…
Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2252-200MG C2252-1G
TCIAC2252-200MGEA 80 EUR
TCIAC2252-200MG TCIAC2252-1G
Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Carbonylchlorobis(triphenylphosphine)iridium(I)
Fórmula: C₃₇H₃₀ClIrOP₂
Número MDL : MFCD00009590
Número CAS: 14871-41-1
EINECS: 238-941-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %