Print…
Gimeracil ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
C2243-1G C2243-5G
TCIAC2243-1GEA 71 EUR
TCIAC2243-1G TCIAC2243-5G
Gimeracil ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Gimeracil
Fórmula: C₅H₄ClNO₂
Ponto de Fusão: 274°C
Número MDL : MFCD08458352
Número CAS: 103766-25-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %