Print…
Cefazolin sodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
C2242-25G C2242-5G
TCIAC2242-25GEA 178 EUR
TCIAC2242-25G TCIAC2242-5G
Cefazolin sodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cefazolin sodium salt
Fórmula: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
Ponto de Fusão: 190°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00056883
Número CAS: 27164-46-1
EINECS: 248-278-4
Merck Index: 14,01917
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -24.0 deg (C=10, H2O)