Print…
2-(2-Chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
C2240-25G C2240-5G
TCIAC2240-25GEA 154 EUR
TCIAC2240-25G TCIAC2240-5G
2-(2-Chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-(2-Chlorophenyl)-4,5-diphenylimidazole
Fórmula: C₂₁H₁₅ClN₂
Número MDL : MFCD00030328
Número CAS: 1707-67-1
EINECS: 216-951-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C