Print…
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans-1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane
C2234-25G C2234-5G
TCIAC2234-25GEA 152 EUR
TCIAC2234-25G TCIAC2234-5G
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (por GC)
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 164°C
Número MDL : MFCD00066360
Número CAS: 3236-48-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C