Print…
2-Chloroethyl benzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Benzenesulphonic Acid 2-Chloroethyl Ester
C2230-25G C2230-5G
TCIAC2230-25GEA 323 EUR
TCIAC2230-25G TCIAC2230-5G
2-Chloroethyl benzenesulphonate ≥98.0% (por GC)
2-Chloroethyl benzenesulphonate
Fórmula: C₈H₉ClO₃S
Peso Molecular: 220.67 g/mol
Ponto de ebulição: 188°C
Número CAS: 16670-48-7
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %