Print…
Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Ceftriaxone sodium hydrate, Ceftriaxone sodium trihydrate, Ceftriaxone sodium salt hydrate, (6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((2-methyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydro-1,2,4-triazin-3-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, disodium salt, hemiheptahydrate
C2226-25G C2226-5G
TCIAC2226-25GEA 210 EUR
TCIAC2226-25G TCIAC2226-5G
Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate
Fórmula: C₁₈H₁₈N₈O₇S₃
Peso Molecular: 598.53 g/mol
Ponto de Fusão: 236°C
Número MDL : MFCD00941454
Número CAS: 104376-79-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -150 to -170 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance)
Water 8.0 to 11.0 %