Print…
Cefotaxime sodium salt ≥96.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C2224-25G C2224-5G
TCIAC2224-25GEA 238 EUR
TCIAC2224-25G TCIAC2224-5G
Cefotaxime sodium salt ≥96.0% (por HPLC)
Cefotaxime sodium salt
Fórmula: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
Ponto de Fusão: 163°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00079073
Número CAS: 64485-93-4
EINECS: 264-915-9
Merck Index: 14,01933
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +64.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 3.0 %