Print…
2,2'-O-Cyclocytidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
C2207-1G C2207-5G
TCIAC2207-1GEA 34 EUR
TCIAC2207-1G TCIAC2207-5G
2,2'-O-Cyclocytidine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
2,2'-O-Cyclocytidine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁N₃O₄
Ponto de Fusão: 264°C
Número MDL : MFCD00012636
Número CAS: 10212-25-6
EINECS: 233-515-6
Merck Index: 14,00629
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -23.0 deg (C=2, H2O)