Print…
1-Cbz-piperazine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzyl piperazine-1-carboxylate, Piperazine-1-carboxylic Acid Benzyl Ester, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, Benzyl 1-piperazinecarboxylate
C2178-25G C2178-5G
TCIAC2178-25GEA 278 EUR
TCIAC2178-25G TCIAC2178-5G
1-Cbz-piperazine ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
1-Cbz-piperazine
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Peso Molecular: 220.272 g/mol
Ponto de ebulição: 161°C
Número MDL : MFCD00274317
Número CAS: 31166-44-6
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %