Print…
Carbon nanotube walled_multi, Comp.: 5 µm, Ø 60-100 nm
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: CNT
C2158-5G C2158-1G
TCIAC2158-5GEA 205 EUR
TCIAC2158-5G TCIAC2158-1G
Carbon nanotube walled_multi, Comp.: 5 µm, Ø 60-100 nm
Carbon nanotube
Fórmula: C
Peso Molecular: 12.011 g/mol
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 308068-56-6
Encomendar
Appearance Black powder to crystal
Purity (TPO Method) min. 95 %
Diameter 60 to 100 nm
Length min. 5 micro_m