Print…
Carbon nanotube walled_multi, Comp.: 5-15 µm, Ø 40-60 nm
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: CNT
C2156-5G C2156-1G
TCIAC2156-5GEA 216 EUR
TCIAC2156-5G TCIAC2156-1G
Carbon nanotube walled_multi, Comp.: 5-15 µm, Ø 40-60 nm
Carbon nanotube
Fórmula: C
Peso Molecular: 12.011 g/mol
Número MDL : MFCD00133992
Número CAS: 308068-56-6
Encomendar
Appearance Black powder to crystal
Purity (TPO Method) min. 97 %
Diameter 40 to 60 nm
Length 5 to 15 micro_m