Print…
N-Carbobenzoxy-D-threonine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Z-D-Thr-OH, N-Cbz-D-threonine, (2R,3S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
C2138-1G C2138-5G
TCIAC2138-1GEA 20 EUR
TCIAC2138-1G TCIAC2138-5G
N-Carbobenzoxy-D-threonine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Carbobenzoxy-D-threonine
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₅
Número MDL : MFCD00037808
Número CAS: 80384-27-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +7.0 deg (C=2, AcOH)