Print…
Cbz-D-Ser-OH ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (R)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, N-Cbz-D-serine, Z-D-Ser-OH
C2137-1G C2137-5G
TCIAC2137-1GEA 17 EUR
TCIAC2137-1G TCIAC2137-5G
Cbz-D-Ser-OH ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cbz-D-Ser-OH
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₅
Número MDL : MFCD00063144
Número CAS: 6081-61-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 120.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -7.0 deg (C=6, AcOH)