Print…
N-Carbobenzoxy-D-tyrosine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (R)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, N-Cbz-D-tyrosine, Z-D-Tyr-OH
C2124-1G C2124-5G
TCIAC2124-1GEA 39 EUR
TCIAC2124-1G TCIAC2124-5G
N-Carbobenzoxy-D-tyrosine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Carbobenzoxy-D-tyrosine
Fórmula: C₁₇H₁₇NO₅
Número MDL : MFCD00063031
Número CAS: 64205-12-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 101.0 deg-C