Print…
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate ≥83.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Stabilised with hydroquinone (HQ)
C2105-25G C2105-500G
TCIAC2105-25GEA 16 EUR
TCIAC2105-25G TCIAC2105-500G
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate ≥83.0% (por GC) estabilizado
3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
Fórmula: C₇H₁₁ClO₃
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Inflamação: 138°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040686
Número CAS: 13159-52-9
EINECS: 236-097-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 83.0 %