Print…
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-(Benzyloxycarbonylamino)valeric acid, 5-(Carbobenzoxyamino)pentanoic Acid, N-Cbz-5-aminovaleric Acid, 5-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)pentanoic acid, N-Cbz-5-aminopentanoic Acid
C2067-25G C2067-5G
TCIAC2067-25GEA 653 EUR
TCIAC2067-25G TCIAC2067-5G
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₄
Número MDL : MFCD00188458
Número CAS: 23135-50-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C