(1ɑ,2ɑ,4ɑ)-1,2,4-Cyclohexanetricarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
C2062-25G
C2062-5G
TCIAC2062-25GEA
218
EUR
TCIAC2062-25G
TCIAC2062-5G
(1ɑ,2ɑ,4ɑ)-1,2,4-Cyclohexanetricarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(1alpha,2alpha,4alpha)-1,2,4-Cyclohexanetricarboxylic acid
Fórmula:
C₉H₁₂O₆ |
Número CAS:
76784-95-7 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 180.0 to 184.0 deg-C |