Print…
trans-4-(Carbobenzoxyamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans-4-(Cbz-amino)cyclohexanecarboxylic Acid, trans-4-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanecarboxylic acid
C2036-1G C2036-25G C2036-5G
TCIAC2036-1GEA 56 EUR
TCIAC2036-1G TCIAC2036-25G TCIAC2036-5G
trans-4-(Carbobenzoxyamino)cyclohexanecarboxylic acid ≥96.0% (por HPLC, análise de titulação)
trans-4-(Carbobenzoxyamino)cyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₉NO₄
Número MDL : MFCD01550737
Número CAS: 34771-04-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %