Print…
1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Cyclohexane-1,3,5-tricarboxylic acid
C2029-25G C2029-5G
TCIAC2029-25GEA 337 EUR
TCIAC2029-25G TCIAC2029-5G
1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₉H₁₂O₆
Peso Molecular: 216.19 g/mol
Número MDL : MFCD00134148
Número CAS: 25357-95-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %