Print…
Calcium Phthalate hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
C2003-25G C2003-5G
TCIAC2003-25GEA 245 EUR
TCIAC2003-25G TCIAC2003-5G
Calcium Phthalate hydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Calcium Phthalate hydrate
Fórmula: C₈H₆O₄
Número CAS: 5793-85-1
EINECS: 227-332-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 12.0 %