Print…
2-Cyanoethyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Acrylic Acid 2-Cyanoethyl Ester, 3-Acryloyloxypropionitrile
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
C1974-25G C1974-5G
TCIAC1974-25GEA 429 EUR
TCIAC1974-25G TCIAC1974-5G
2-Cyanoethyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
2-Cyanoethyl acrylate
Fórmula: C₆H₇NO₂
Peso Molecular: 125.13 g/mol
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Inflamação: 124°C
Número MDL : MFCD00013823
Número CAS: 106-71-8
EINECS: 203-426-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %