Print…
6-Chloropicolinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1896-1G C1896-5G
TCIAC1896-1GEA 16 EUR
TCIAC1896-1G TCIAC1896-5G
6-Chloropicolinic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Chloropicolinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Número MDL : MFCD00155390
Número CAS: 4684-94-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C