Print…
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C1882-25G C1882-5G
TCIAC1882-25GEA 223 EUR
TCIAC1882-25G TCIAC1882-5G
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0% (por GC)
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Fórmula: C₅H₅ClO₃
Peso Molecular: 148.55 g/mol
Ponto de ebulição: 93°C
Ponto de Inflamação: 129°C
Número MDL : MFCD07787494
Número CAS: 80841-78-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %