Print…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥94.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1857-1G C1857-5G
TCIAC1857-1GEA 42 EUR
TCIAC1857-1G TCIAC1857-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥94.0% (por GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Fórmula: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Inflamação: 52°C
Número MDL : MFCD00042359
Número CAS: 102488-47-1
UN: 2986
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %