Print…
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Chlorotetronic Acid, 3-Chlorofuran-2,4(3H,5H)-dione, 3-Chlorotetrahydrofuran-2,4-dione, 3-Chloro-4-hydroxy-2(5H)-furanone
C1810-25G C1810-5G
TCIAC1810-25GEA 235 EUR
TCIAC1810-25G TCIAC1810-5G
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione
Fórmula: C₄H₃ClO₃
Número MDL : MFCD00134273
Número CAS: 4971-55-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %