Print…
Ceric ammonium molybdate solução (contains H₂SO₄) corante, para TLC
Fornecedor: TCI
Perigo
C1794-500ML C1794-100ML
TCIAC1794-500MLEA 139 EUR
TCIAC1794-500ML TCIAC1794-100ML
Ceric ammonium molybdate solução (contains H₂SO₄) corante, para TLC
Ceric ammonium molybdate
Número MDL : MFCD06797081
UN: 3264
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Yellow to Amber clear liquid
Functionality test (TLC) A blue spot appears on 4-Methoxyphenol
Sensitiveness A blue spot appears on 4-Methoxyphenol